Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 971,00 zł |
Informacje o tej pozycji
971,00 zł
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Quality Segment
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Escherichia coli, Streptococcus spp.
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
General description
Application
Other Notes
Dimethylaminocinnamaldehye 1 g
Hydrochloric acid (concentrated) 1.0 ml
distilled water 99.0 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli, Streptococcus spp. | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., coliforms |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 49825-50ML-F | 04061832421759 |