Merck
19933
Membrana różnicowa Coli-E.coli ID
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Synonim(y):
Membrana wskaźnikowa, membrany ID
Wybierz wielkość
25 DISCS
441,00 zł
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Sterility:
sterile
Pozwól nam pomóc
membrane size
70 mm
Quality Level
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
protect from light
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., coliforms
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
930096696478039
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical, microbiology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical, microbiology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
membrane size
70 mm
membrane size
70 mm
membrane size
70 mm
membrane size
70 mm
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
General description
Differential Coli-E. coli ID Membranes to membrany przenoszące substraty stosowane do szybkiej identyfikacji i różnicowania gatunków E. coli, Klebsiella, Pseudomonas i Salmonella w próbkach żywności i próbek środowiskowych poprzez charakterystyczne reakcje barwne poprzez umieszczenie na powierzchni agaru po inkubacji. Membrany zawierają substraty chromogenne, takie jak ONPG, X-Gal lub X-Glu oraz inne substraty i wskaźniki, które służą jako podstawa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie koloru. Organizmy docelowe posiadają systemy enzymatyczne, które metabolizują substraty w membranie, prowadząc do zmiany koloru. Kolory można wizualnie wykryć na membranie. Wskazuje to na aktywność enzymatyczną drobnoustrojów, która służy do identyfikacji rodzaju i gatunku.
Application
Membrana różnicowa Coli-E. coli ID jest zalecana do wykrywania gatunków E. coli, Klebsiella, Pseudomonas i Salmonella w próbkach żywności i środowiska. Znajdują one zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Analysis Note
Escherichia coli (25922) ciemnoniebieski do fioletowegoKlebsiella pneumoniae (13883) jasnoróżowyPseudomonas aeruginosa (27853) bezbarwnySalmonella Enteritidis (13076) łososiowy do czerwonego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19933-25DISCS04061838763150