Przejdź do
49705
Cysteamine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.61
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-858-1
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
MDL number:
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
98.0-101.0% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
mp
67-71 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9273M6500137139
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
assay
98.0-101.0% (RT)
assay
-
assay
≥98% (titration)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49705-100MG04061832417561