Kluczowe dokumenty
PHR9273
Cysteamine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
Wybierz wielkość
648,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
648,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
67-71 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Klucz InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)