Merck
137139
SAFC
Cysteamine hydrochloride
EMPROVE® ESSENTIAL
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 G
10 244,00 zł
1 KG
72 269,00 zł
10 244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
10 244,00 zł
1 KG
72 269,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.61
Beilstein:
3590083
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
10 244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Poziom jakości
Formularz
solid
stężenie
30.6-31.8 % (w/w) (T)
98.0-102.0 % (w/w) (GC)
zanieczyszczenia
≤0.3% each single unknown impurity
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine dihydrochloride (GC)
≤5000 mg/kg TBME (HS-GC)
≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC)
strata
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
ślady kationów
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cr: ≤110 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Mo: ≤150 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Klucz InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Komentarz do analizy
Purity (GC) ≥98.0% (area)
Identity (H-NMR): corresponds to reference spectrum
Identity (GC): retention time corresponds to reference (±5%)
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.