Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
Informacje o tej pozycji
351,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −92±2°, 1 hr, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 98.0-102.0% dry basis |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: 790 g/L at 20 °C | solubility - | solubility water: 790 g/L at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form crystalline |
| cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.005% |
| mp 119-122 °C (dec.) (lit.) | mp 119-122 °C (dec.) (lit.) | mp 119-122 °C (dec.) (lit.) | mp 119-122 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 47740-250G-F | 04061835571642 |
| 47740-1KG-F | 04061826714652 |