Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
158,00 zł
biological source
corn
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Glucose (enzymatic)
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
Application
- as a supplement in modified Sabouraud (mSAB)/Sabouraud broth to culture Zygosaccharomyces bailii and to prepare ketchup to avoid the presence of any chemical preservatives
- to prepare hypoosmotic fructose solution to assess the functional integrity of sperm membranes
- to supplement drinking water to mimic high-fructose corn syrup containing soft drinks
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| biological source corn | biological source corn | biological source - | biological source corn |
| solubility water: 790 g/L at 20 °C | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this producr RNase free?
1 answer-
This product is not tested for RNase. Currently, an RNase/DNase free product is not available.