Przejdź do
F9048
D-(−)-Fructose
98.0-102.0% dry basis, meets USP testing specifications
Synonim(y):
D-Levulose, Fruit sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
natural (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% dry basis
form
crystalline
impurities
<0.018% chloride content, <0.025% sulphate
color
colorless
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Application
  • Identification of hyperthermophilic D-allulose 3-epimerase from Thermotoga sp. and its application as a high-performance biocatalyst for D-allulose synthesis: This research highlights the application of D-(−)-Fructose in the biocatalytic synthesis of D-allulose, emphasizing its potential in the production of low-calorie sweeteners in pharmaceutical formulations (Shen et al., 2024).
  • Staphylococcus hsinchuensis sp. nov., Isolated from Soymilk: In this study, D-(−)-Fructose is utilized in the media for culturing and identifying new microbial species, underscoring its role in microbiological research within biotechnological and pharmaceutical fields (Wang et al., 2024).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47740F27931.05321
assay
98.0-102.0% dry basis
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
corn
biological source
-
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
form
crystalline
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)