Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
Informacje o tej pozycji
214,00 zł
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.5% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| solubility water: miscible | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/cm3 at 20 °C | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) |
| bp 78 °C (lit.) | bp 76-78 °C/1013 hPa | bp 78 °C (lit.) | bp 78 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 471305-25ML | 04061832359830 |
| 471305-2.5L | 04061832359816 |
| 471305-1L | 04061832359809 |
| 471305-250ML | 04061832359823 |