Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
594 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.8 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| bp 78 °C (lit.) | bp - | bp 78 °C (lit.) | bp 48 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90893-1ML | 04061833252987 |
| 90893-5ML | 04061838186485 |