Przejdź do
46208
(+)-Fenchone
analytical standard
Synonim(y):
(+)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (1S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-160-0
Beilstein/REAXYS Number:
2206555
MDL number:
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +62±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.462
bp
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Highly purified (+)-fenchone; the keto function can be transformed in many ways
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
921014585580609
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L.A. Paquette et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 3965-3965 (1992)
P. Gosselin et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3151-3151 (1990)
Olga Tzakou et al.
Natural product communications, 4(8), 1103-1106 (2009-09-23)
The essential oils from leaves and inflorescences of L. cariensis Boiss. and L. stoechas L. subsp. stoechas collected in Greece were analyzed by GC and GC/MS. In the inflorescences and leaves essential oils of L. cariensis the most abundant metabolite
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46208-25ML-F04061837781414
46208-5ML-F04061832346342
46208-1ML-F04061832346335