Przejdź do
92101
(−)-Fenchone
analytical standard
Synonim(y):
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-107-5
Beilstein/REAXYS Number:
2042710
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
optical activity
[α]/D -52.0±2.0°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W266701PHR243046208
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
mp
5-6 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
5-7 °C (lit.)
optical activity
[α]/D -52.0±2.0°, neat
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +62±1°, neat
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
100
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
151.7 °F - closed cup
flash_point_c
66.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)