Przejdź do
442828
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
1127,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(SH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.13
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
1127,00 zł
Cena katalogowa1610,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
95%
form
powder, crystals or chunks
impurities
<5% 1,2-benzenedithiol
mp
58-60 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Sc1c(S)c(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,9-10H
InChI key
AJCUDWCLDWDLNY-UHFFFAOYSA-N
Application
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol has been used as a ligand in thiolate complexes, and a series of homochalcogenide and mixed-chalcogenide ligand complexes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550248454648277878
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
95%
assay
90%
assay
95%
assay
97%
mp
58-60 °C (lit.)
mp
111-116 °C (lit.)
mp
70-75 °C (lit.)
mp
230-233 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
442828-1G04061826112274