Merck
454648
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphthalic anhydride
95%
Wybierz wielkość
5 G
1194,48 zł
1194,48 zł
Cena katalogowa1260,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1194,48 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
1194,48 zł
Cena katalogowa1260,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
70-75 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bezwodnik 4-tert-butyloftalowy został użyty do syntezy nowych żółtych barwników chinoftalonowych do kolorowych filtrów LCD.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)