Przejdź do
550248
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
90%, technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H2(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.90
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder, crystals or chunks
mp
111-116 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
InChI key
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442828472077271993
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
90%
assay
95%
assay
90%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)