Przejdź do
44156
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated II
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, activated with 2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
Synonim(y):
MSTFA activated II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
892,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
246-331-6
NACRES:
NA.22
892,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.380
storage temp.
2-8°C
Application
  • Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS
  • Suitable for the silylation of testosterone, tested by GCMS
Features and Benefits
  • Activated with trimethylsily-ethanethiol.       
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.       
Other Notes
This mixture is equivalent to a 1000 : 2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.411021212450992
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.380
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.383
refractive index
n20/D 1.380
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
quality
LiChropur
quality
-
quality
LiChropur
quality
LiChropur
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12027-06-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44156-5ML-F04061832282046
44156-100ML-F04061837683794