Przejdź do
44051
Thayer-Martin Supplement I
suitable for microbiology
Synonim(y):
V.C.N.T. Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Neisseria spp.
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis.
Other Notes
composition (per vial, sufficient for 500 mL medium):
vancomycin 1.5 mg
colistin methane sulphonate 3.75 mg
trimethoprim 2.5 mg
nyastin 6′250 units
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C87215208338390
suitability
Neisseria spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Neisseria spp.
suitability
Campylobacter spp.
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44051-2VL-F04061832253305
44051-1VL-F04061837401176