Przejdź do
52083
Thayer-Martin Supplement II
suitable for microbiology
Synonim(y):
Vitamino Growth Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Level
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Neisseria spp.
Application
A chemically defined growth supplement recommended for cultivation of Neisseria species.
Other Notes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Part I (Cat. No.90541):
Vitamin B12 0.1mg; L-Glutamine 100mg; Adenine sulphate 10mg; Guanine hydrochloride 0.3mg; p-Amino benzoic acid (PABP) 0.13mg; L-Cystein 11mg; NAD (Coenzyme I) 2.5mg; Cocarboxylase 1mg; Ferric nitrate 0.2mg; Thiamine hydrochloride 0.03mg; Cysteine hydrochloride 259mg; Dextrose 1g
Part II (Rehydrating fluid; Cat. No. 18661):
Dextrose 1g; Distilled water 10ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C87214405173831
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
suitability
Neisseria spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Neisseria spp.
suitability
Corynebacterium spp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
681873-1G04061826199831
681873-5G04061832994499
52083-2UN-F04061832547145