Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
Informacje o tej pozycji
379,00 zł
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
Application
Other Notes
Per vial sufficient for 500 ml medium
Polymyxin B 2500 IU
Rifampicin 5 mg
Trimethoprim lactate 5 mg
Amphotericin B 5 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Campylobacter spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability - | suitability Yersinia spp. |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) agriculture |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?