Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
99.0-101.0% (wt., AT)
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CCON
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI key
NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Separation and analysis of complex monosaccharide mixtures using chromatography techniques.
- Analysis of carbohydrates in complex matrices of biological and synthetic origin using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[1]
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-101.0% (wt., AT) | assay 97.5-102.5% (AT) | assay 97% | assay ≥97.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability - | reaction suitability - |
| mp 130-133 °C (lit.) | mp 151-154 °C (lit.) | mp 130-133 °C (lit.) | mp ~132 °C (dec.) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade - | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 656305-25G | 04061831822632 |
| 656305-5G | 04061831811513 |
| 43504-10X1G | 04061833387795 |
| 43504-1G | 04061826678817 |
| 43504-10G | 04061833387788 |
| 43504-1G-KC | 04061826678824 |