Przejdź do
429554
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.17
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
99%
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
mp
165-168 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
429546192457521795
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
429554-20MG04061832345925