Przejdź do
192457
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.26
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
216-458-1
MDL number:
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
mp
159-160 °C (lit.)
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
InChI key
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful standard for elemental analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
429554429546521795
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)