Przejdź do
429546
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.20
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
99%
form
powder or crystals
mp
152-155 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
InChI key
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
429554521795192457
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
429546-20MG04061832345918