Przejdź do
42643
(−)-Huperzine A
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Selagine, Kimpukan A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
958,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
958,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -153±5°, c = 0.5 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@](N)(CC(C)=C1)C2=CC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
InChI key
ZRJBHWIHUMBLCN-YQEJDHNASA-N
General description
(−)-Huperzine A, a sesquiterpene alkaloid isolated from the Chinese herb Huperzia serrata. Its mode of action involves the strong inhibition of acetylcholinesterase (AChE).[1][2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
(−)-Huperzine A may be used as a reference standard in the determination of the analyte in plasma samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H5777PHL89313PHL80470
Huperzine A phyproof® Reference Substance
PHL89313
Huperzine A
Huperzine B phyproof® Reference Substance
PHL80470
Huperzine B
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
optical activity
[α]/D -153±5°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Huperzine A
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)