Przejdź do
PHL80470
Huperzine B
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Fordimine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[nH]1c2c(cc[c]1=O)[C@]43NCCC[C@@H]4[C@H](C2)C=C(C3)C
InChI
1S/C16H20N2O/c1-10-7-11-8-14-13(4-5-15(19)18-14)16(9-10)12(11)3-2-6-17-16/h4-5,7,11-12,17H,2-3,6,8-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+,16+/m0/s1
InChI key
YYWGABLTRMRUIT-HWWQOWPSSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8931342643H5777
Huperzine B phyproof® Reference Substance
PHL80470
Huperzine B
Huperzine A phyproof® Reference Substance
PHL89313
Huperzine A
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
synthetic, ≥98% (TLC)
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)