Przejdź do
H5777
(±)-Huperzine A
synthetic, ≥98% (TLC)
Synonim(y):
(±)-Selagine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(C)=C2
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
InChI key
ZRJBHWIHUMBLCN-QDEBKDIKSA-N
Gene Information
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
General description
Huperzine A is an alkaloid derived from Chinese club moss Huperzia serrata.
Application
(±)-Huperzine A has been used in anti-acetylcholinesterase bioautographic assay.
Biochem/physiol Actions
Huperzine A is an effective acetylcholinesterase inhibitor and can cross the blood-brain barrier. Huperzine A is known to prevent cognitive defects, glutamate-induced nerve cell death.It is recognized for its use in the treatment of Alzheimer′s disease and organophosphate poisoning.
Features and Benefits
Acetylcholinesterase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42643PHL89313O1877
Huperzine A phyproof® Reference Substance
PHL89313
Huperzine A
description
synthetic, ≥98% (TLC)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: soluble
Gene Information
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)