Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,00 zł
Nazwa produktu
Tetramethylammonium bromide, ACS reagent, ≥98.0%
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤0.5% trimethylamine hydrobromide, ≤0.5% trimethylamine
mp
>300 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Synthesis of (2S)-5-(3-phenyl-2-phthalimidylpropanoylamino)isophthalic acid.
- Synthesis of alkyl-substituted pyrroles in the absence of catalyst and organic solvent.
- Synthesis of dithioacetals from acetals by transthioacetalisation in a solvent free environment.
- Synthesis of polyamides (PAs) by the polymerization of terephthalic acid and diisocyanates.
- Catalyze the addition of thiols to conjugated alkenes.
- Dehydrochlorination of poly(vinyl chloride).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% | assay 98% | assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade ACS reagent | grade - |
| mp >300 °C (lit.) | mp 285 °C (dec.) (lit.) | mp 102-106 °C (lit.) | mp - |
| impurities ≤0.5% trimethylamine hydrobromide | impurities ≤2% triethylamine hydrobromide | impurities ≤0.5% tributylamine hydrobromide | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 426296-100G | 04061832104195 |
| 426296-25G | 04061832104201 |