Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3913229
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Hexyltrimethylammonium bromide, ≥98.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
SMILES string
[Br-].CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H22N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10(2,3)4;/h5-9H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Application
Hexyltrimethylammonium bromide (HTAB) can be used as:
- A phase transfer catalyst to synthesize polyether via polycondensation of α, α′-dichloro-p-xylene with 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane.
- A reagent in the preparation of ZSM-5 zeolites to tune ZSM-5 particles with a scroll-like shape and hierarchical pores.
- A surface-active agent to create the hydrophobic environment around metal nanoparticles (MNPs) even in water. This technique is highly suitable for using MNPs as electron-counting components in biosensors.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (AT) | description ≥98.0% (NT) | description 97% | description 98% |
| assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98.0% (NT) | assay 97% | assay 98% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| form solid | form powder | form solid | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?