Merck
140023
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium bromide
reagent grade, 98%
Synonim(y):
TEAB, TEA bromide
Wybierz wielkość
250 G
250,00 zł
1 KG
784,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
250,00 zł
1 KG
784,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.16
Beilstein:
3563430
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości:
reagent grade
Próba:
98%
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤2% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Tetraethylammonium bromide may be used:
  • As an organic template for synthesizing zeolite beta via hydrothermal crystallization.[1]
  • As a catalyst for the oxidative coupling of aldehydes or alcohols with thiophenols or disulfides to form thioesters.[2]
  • In combination with o-iodoxybenzoic acid (IBX) for the oxidative dehomologation of primary carboxamides to nitriles[3] and α,α-disubstituted acetamides to ketones.[4] This reagent combination can also be used for the conversion of sulfides to sulfoxides[5] and N,N-disubstituted glycylamides into corresponding cyanamides.[6]
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
361.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
183 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidative Conversion of ?, ?-Disubstituted Acetamides to Corresponding One-Carbon-Shorter Ketones Using Hypervalent Iodine (?5) Reagents in Combination with Tetraethylammonium Bromide.
Bellale E
The Journal of Organic Chemistry, 73(23), 9473-9475 (2008)
Novel and facile transformation of N, N-disubstituted glycylamides into corresponding cyanamides by using pentavalent iodine reagents in combination with tetraethylammonium bromide.
Chaudhari K
Synlett, 18, 2815-2818 (2007)
A mild, chemoselective oxidation of sulfides to sulfoxides using o-iodoxybenzoic acid and tetraethylammonium bromide as catalyst.
Shukla V
The Journal of Organic Chemistry, 68(13), 5422-5425 (2003)
Hydrothermal crystallization of zeolite beta using tetraethylammonium bromide.
Eapen M
Zeolites, 14(4), 295-302 (1994)
Tetraethylammonium Bromide?Catalyzed Oxidative Thioesterification of Aldehydes and Alcohols.
Zhu X
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(18), 3558-3562 (2013)