Przejdź do
40568
Bolton Selective Supplement
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 10272-1:2017
Quality Level
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
This supplement is recommended for the selective enrichment of Campylobacter species from foods as recommended by ISO Committee under specifications of ISO 10272-1:2006 (E).
Application
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 10 mg
Vancomycin 10 mg
Trimethoprim 10 mg
Amphotericin 5 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
674547480738390
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Campylobacter spp.
suitability
selective for Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp.
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
pathogen testing
sample preparation, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
40568-1VL04061837400872
40568-5VL04061831987409