Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18ClN3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
336.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
268419
Quality Level
API family
chlorpheniramine
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 38595-50MG | 04061834244165 |