Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9990,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorpheniramine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family chlorpheniramine | API family chlorpheniramine | API family chlorpheniramine | API family chlorpheniramine |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorfeniramina Związek pokrewny C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?