Przejdź do
1123000
USP
Maleinian chlorfeniraminy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19ClN2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.86
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorpheniramine
manufacturer/tradename
USP
mp
130-135 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny maleinianu chlorfeniraminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorpheniramine Maleate Tablets
  • Roztwór doustny maleinianu chlorfeniraminy
  • Maleinian chlorfeniraminy Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
  • Maleinian chlorfeniraminy i chlorowodorek pseudoefedryny, roztwór doustny
  • Tabletki zawierające acetaminofen, maleinian chlorfeniraminy i bromowodorek dekstrometorfanu
  • Maleinian chlorfeniraminy i chlorowodorek pseudoefedryny w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu
  • Penicylina G prokainowa, siarczan dihydrostreptomycyny, maleinian chlorfeniraminy i deksametazon w zawiesinie do wstrzykiwań
Biochem/physiol Actions
H1 Histamine receptor antagonist.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C180000010780081179005
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinian chlorfeniraminy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)