Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
291,00 zł
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
acetic acid 5 N, 1000 mL , α-naphthylamine, 5 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Neisseria spp., anaerobic bacteria, bacteria
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable | technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| suitability Enterobacter spp., anaerobic bacteria, Neisseria spp. | suitability Enterobacter spp., Neisseria spp., anaerobic bacteria | suitability - | suitability - |
| composition acetic acid 5 N, 1000 mL , α-naphthylamine, 5 g | composition - | composition - | composition - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) boiler and cooling water |
| product line BioChemika | product line - | product line - | product line MQuant® |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?