1.16971
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Synonim(y):
Nitrate chemical test strips, Nitrate test strip for instrument reader
About This Item
Polecane produkty
product name
Nitrate Test, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
specyficzne anality
nitrate
przydatność reakcji
reaction type: Griess reaction
zakres pomiaru
5-225 mg/L (NO3-)
kompatybilność
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powiązanie
Komentarz do analizy
Assay
- standard 1:
22 - 28 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 180 - 220 mg/l
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.