Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0.1-3 g/L (NO2-)
application(s)
boiler and cooling water
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1 - 2 - 3 g/L (NO2-), MQuant®
Test może być stosowany do pomiaru stężenia azotynów w wodzie kotłowej i chłodzącej. Na paskach testowych MQuant® Nitrite jony azotynowe reagują z aminą aromatyczną, tworząc pomarańczowo-czerwony barwnik azowy. Stężenie azotynów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia azotynów i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant® Nitrite.
Test może być stosowany do pomiaru stężenia azotynów w wodzie kotłowej i chłodzącej. Na paskach testowych MQuant® Nitrite jony azotynowe reagują z aminą aromatyczną, tworząc pomarańczowo-czerwony barwnik azowy. Stężenie azotynów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia azotynów i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant® Nitrite.
Other Notes
Zastępuje: 10022-1; 10022
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?