Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
suitable for EPA Method 610
quality
in cyclohexane
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| description suitable for EPA Method 610 | description suitable for EPA Method 610 | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 110-82-7 + 218-01-9 + 50-32-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?