Przejdź do
36979
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution
analytical standard, in acetonitrile
Synonim(y):
PAH 16 Standard Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
description
suitable for EPA Method 610
quality
in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution has been used as a standard in the estimation of polynuclear aromatic hydrocarbons, carbon and heavy metals, which are present in street dust, using high performance liquid chromatography (HPLC).
Other Notes
10 μg each/ml acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[a]pyrene, chrysene, dibenzo[a,h]anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, naphthalene, phenanthrene and pyrene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36991CRM4890532273
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
in acetonitrile
quality
in cyclohexane
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Street dust bound PAHs, carbon and heavy metals in Guwahati city?Seasonality, toxicity and sources
Hussain K, et al.
Sustainable Cities and Society, 19, 17-25 (2015)
Jinu Deka et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(6), 357-357 (2020-05-13)
This study reports soil PAHs from a small city (Tezpur) of the mid-Brahmaputra Valley. The soil PAHs has been assessed from representative land use using detailed protocol of extracting, cleaning, and quantitative analysis by HPLC technique. The concentrations of PAHs
Shivani et al.
Environmental science and pollution research international, 25(31), 31071-31090 (2018-09-07)
The study presents the spatial and temporal variation of fine ambient aerosols (PM2.5) over National Capital Region (NCR), India, during January to June 2016. The investigation includes three sampling sites, one in Delhi and two in the adjoining states of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36979-10ML04061831833256
36979-2ML04061831833263