Kluczowe dokumenty
CRM48905
Supelco
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)
Synonim(y):
PNA
Wybierz wielkość
1 PKG
584,00 zł
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
584,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Zobacz wszystko (16)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Temperatura zapłonu (°F)
12.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11.1 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Abhrajyoti Tarafdar et al.
Environmental geochemistry and health, 42(6), 1691-1704 (2019-05-28)
Children can get affected by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) while they interact with play area soil/rubber surfacing and exposed to PAHs by dermal contact, inhalation and hand-to-mouth activity. A comparative study has been conducted on PAHs profiling and probable cancer
José Beirão et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 241, 521-528 (2018-06-09)
The effects of petroleum aromatic hydrocarbons (PAHs) on the embryonic and larval life stages of teleosts have been extensively examined. However, very little work has been conducted on how spilled oil affects fish sperm and there is no related knowledge
St Naydenova et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(4), 498-509 (2019-12-19)
A GC-MS method in SIM mode is proposed for routine analysis of nineteen polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in particulate matter with an aerodynamic diameter of 10 µm. The latter is collected on Whatman® QM-A quartz filters via OPSIS SM200 sampler during