Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9510,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
agency
DIN, EN
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Application
Other Notes
33623: 10 mL solution in acetone contains:
4-tert-Octylphenol 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-mono-ethoxylate 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-di-ethoxylate 1 μg/mL
iso-Nonylphenol, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-mono-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-di-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
Bisphenol A 1 μg/mL
33627: 10 mL solution in acetone contains:
4-tert-Octylphenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
Bisphenol A (D16) 1 μg/mL
Additional:
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 1 x 1 mL
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
104-40-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33629-1EA | 04061826742952 |