Przejdź do
33623
Alkylphenol Target Analyte Mix solution for DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
DIN, EN
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
10 mL solution in Acetone contains:
4-tert-Octylphenol 1 μg/mL
4-tert- Octylphenol-mono-ethoxylate 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol-di-ethoxylate 1 μg/mL
iso-Nonylphenol, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-mono-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
iso-Nonylphenol-di-ethoxylate, technical grade 5 μg/mL
Bisphenol A 1 μg/mL
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
336273362947899
description
in acetone, analytical standard
description
in acetone, analytical standard
description
analytical standard
description
500 μg/mL each component in isopropanol, analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
104-40-5
CAS No.
104-40-5
CAS No.
9016-45-9 + 2315-67-5 + 2315-61-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)