Przejdź do
33627
Alkylphenol Internal Standard Mix 7-solution for DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
NACRES:
NA.24
5840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
DIN, EN
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
10 mL solution in acetone contain:
4-tert-Octylphenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
Bisphenol A (D16) 1 μg/mL
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3362333629CRM40570
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)