Przejdź do
33626
Sulfanilamide
≥98% (calc. to the dried substance), solid, purum p.a.
Synonim(y):
p-Aminobenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
765,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093202
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-563-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
Assay:
≥98% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sulfanilamide, puriss. p.a., ≥98% (calc. to the dried substance)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥98% (calc. to the dried substance)
form
solid
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
color
white to faint beige
mp
163-166 °C, 164-166 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Sulfanilamide (p-Aminobenzenesulfonamide) is a para-amino substituted benzenesulfonamide. Its ortho-mono and diiodo derivatives have been synthesized.
Chemical structure: sulfonamide
Application
  • Study of new azo-azomethine derivatives of sulfanilamide: synthesis, characterization, spectroscopic, antimicrobial, antioxidant and anticancer activity: This study explores new derivatives of sulfanilamide synthesized through diazonium salt reactions and coupling with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, providing insights into their potential antimicrobial, antioxidant, and anticancer activities (HS Al-Atbi, IJ Al-Assadi, et al., 2020).
Packaging
33626-100G; 33626-6X100G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9251S21510001.11799
Sulfanilamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2151000
Sulfanilamide
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (calc. to the dried substance)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
solid
mp
163-166 °C, 164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
162.8 °C
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Iodination of p-Aminobenzenesulfonamide and Some Symmetrical Azobenzenesulfonamides.
Scudi JV.
Journal of the American Chemical Society, 59(8), 1480-1483 (1937)
Caroline A Dobbin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(2), 958-965 (2002-07-05)
We propose that the 70-kDa heat shock protein (HSP70) protects virulent Toxoplasma gondii from the effects of the host by immunomodulation. This hypothesis was tested using quercetin and antisense oligonucleotides targeting the start codon of the virulent T. gondii HSP70
Joseph A Hollenbaugh et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 177(5), 3004-3011 (2006-08-22)
We previously reported that IFN-gamma secreted by donor cytotoxic T cell 1 (Tc1) cells was the most important factor in promoting EG7 (an OVA transfection the EL4 thymoma) rejection in mice. In this study, we show that the ability of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33626-6X100G04061826742891
33626-100G04061826742884
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?