Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
Informacje o tej pozycji
993,00 zł
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
0.00001 hPa ( 70 °C)
form
solid
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
162.8 °C
density
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Zakres topnienia (dolna wartość): 163 - 166
Zakres topnienia (górna wartość): 163 - 166
Zanieczyszczenia nierozpuszczalne w zasadach: przechodzi test
Zanieczyszczenia nierozpuszczalne w kwasach: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0.01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,5 %
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form - |
| potency 3900 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 162.8 °C | mp 164-166 °C (lit.) | mp ~Approximately 166 °C, 164-166 °C (lit.) | mp 164-166 °C (lit.) |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1633007 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1117990100 | 04022536136028 |