Przejdź do
S2151000
Sulfanilamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
p-Aminobenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulfanilamide
manufacturer/tradename
EDQM
mp
164-166 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfanilamide is an antibacterial drug.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16320044687433626
Sulfanilamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2151000
Sulfanilamide
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
163-166 °C, 164-166 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)