Przejdź do
33576
Microcystin-YR solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonim(y):
Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H72N10O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1045.19
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H72N10O13/c1-28(25-29(2)41(75-8)27-34-13-10-9-11-14-34)16-21-37-30(3)44(65)59-39(50(71)72)22-23-42(64)62(7)33(6)47(68)56-32(5)46(67)60-40(26-35-17-19-36(63)20-18-35)49(70)61-43(51(73)74)31(4)45(66)58-38(48(69)57-37)15-12-24-55-52(53)54/h9-11,13-14,16-21,25,29-32,37-41,43,63H,6,12,15,22-24,26-27H2,1-5,7-8H3,(H,56,68)(H,57,69)(H,58,66)(H,59,65)(H,60,67)(H,61,70)(H,71,72)(H,73,74)(H4,53,54,55)/b21-16+,28-25+/t29-,30-,31-,32+,37-,38-,39+,40-,41-,43+/m0/s1
InChI key
OWHASZQTEFAUJC-GJRPNUFSSA-N
General description
Microcystin-YR is a microcystin that is generally produced by cyanobacteria.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Microcystin-YR may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
335773376333762
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaofeng Wang et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 37(7), 1181-1207 (2004-08-27)
Three heptapeptide toxins, microcystin-RR, microcystin-RY and microcystin-LR, which can cause health problems in animals and humans were monitored in Bang Phra Reservoir, Thailand using reversed-phase high performance liquid chromatography. The concentrations of the three toxins in the reservoir varied greatly
Bojan Sedmak et al.
Microbial ecology, 50(2), 298-305 (2005-10-11)
Dissolved microcystins (MC) are regularly present in water dominated by microcystin-producing, bloom-forming cyanobacteria. In vitro experiments with environmentally feasible concentrations (5 x 10(-7) M) of the three most common microcystins, MC-LR, -RR, and -YR, revealed that they influence the metabolism
Dawen Zhang et al.
The Science of the total environment, 407(7), 2191-2199 (2009-02-03)
In this paper, accumulation and distribution of microcystins (MCs) was examined monthly in six species of fish with different trophic levels in Meiliang Bay, Lake Taihu, China, from June to November 2005. Microcystins were analyzed by liquid chromatography electrospray ionization
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33576-1ML04061826742624