Przejdź do
33763
Microcystin-LW solution
Synonim(y):
Biotoxin, Cyanobacterial toxin, Algae bloom toxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H72N8O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1025.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C54H72N8O12/c1-29(2)24-42-52(69)61-46(54(72)73)33(6)48(65)59-43(27-37-28-55-40-19-15-14-18-38(37)40)51(68)57-39(21-20-30(3)25-31(4)44(74-10)26-36-16-12-11-13-17-36)32(5)47(64)58-41(53(70)71)22-23-45(63)62(9)35(8)50(67)56-34(7)49(66)60-42/h11-21,25,28-29,31-34,39,41-44,46,55H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)(H,61,69)(H,70,71)(H,72,73)/b21-20+,30-25+/t31-,32-,33-,34+,39-,41+,42-,43-,44-,46+/m0/s1
InChI key
CJIASZBWXIFQMU-LNXRSHCCSA-N
General description
Microcystin-LW is a toxic analog of microcystin produced by cyanobacteria in freshwater systems.
Application
Microcystin-LW may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in raw and treated waters using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
337623254133576
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Eyes,Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extraction and high-performance liquid chromatographic method for the determination of microcystins in raw and treated waters.
Lawton AL, et al.
Analyst, 119(7), 1525-1530 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33763-1ML04061826743652