Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
601,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
form
fibers
mol wt
average Mw 2,000,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| form fibers | form fibers | form powder | form - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| mol wt average Mw 2,000,000 (Typical) | mol wt average Mw 900,000 (Typical) | mol wt average Mw 4,000 (Typical) | mol wt Mn ~8950, Mp ~10250, Mw ~9500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?