Przejdź do
81406
Polystyrene
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 10,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~8950, Mp ~10250, Mw ~9500
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8140281401327808
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
mol wt
Mn ~8950, Mw ~9500, Mp ~10250
mol wt
Mn ~1020, Mp ~1100, Mw ~1110
mol wt
Mn ~470, Mp ~472, Mw ~520
mol wt
average Mw 900,000 (Typical)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81406-250MG04061832879673
81406-1G-KC04061825965383
81406-1G04061825966229
Questions
  1. Was this polymer synthesized by anionic polymerization ?
    1 answer
    1. The manufacturing method is considered proprietary.