Merck
327808
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 900,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
1 G
529,00 zł
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
529,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
Formularz
fibers
masa cząsteczkowa
average Mw 900,000 (Typical)
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Opis ogólny
Polystyrene (for GPC, 900,000) is a synthetic thermoplastic, that is suitable for use in a wide range of applications on account of its characteristics such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Weathering of Polymers (1983)